2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5554-1G PC5554-250MG
APOSPC5554-1GEA 975 CHF
APOSPC5554-1G APOSPC5554-250MG
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide
Formel: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,132 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11858603
CAS-Nummer: 1064652-41-0