Fluorad® FC-100
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5533-2.5KG PC5533-10KG
APOSPC5533-2.5KGEA 163 CHF
APOSPC5533-2.5KG APOSPC5533-10KG
Fluorad® FC-100
Fluorad® FC-100
Siedepunkt: 98 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03099297
CAS-Nummer: 147335-40-8