3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5509-1G PC5509-250MG
APOSPC5509-1GEA 52.2 CHF
APOSPC5509-1G APOSPC5509-250MG
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
3-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781603
CAS-Nummer: 885522-04-3