6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(6-Fluoroquinolin-4-yl)hydrazine hydrochloride, 6-Fluoro-4-hydrazino-1-azanaphthalene hydrochloride
PC5461-250MG
PC5461-100MG
PC5461-1G
APOSPC5461-250MGEA
184
CHF
APOSPC5461-250MG
APOSPC5461-100MG
APOSPC5461-1G
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formel:
C₉H₈FN₃·ClH MW: 213,639 g/mol Melting Pt: >280 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684141 CAS-Nummer: 1172049-64-7 |