3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5442-5G PC5442-1G
APOSPC5442-5GEA 375 CHF
APOSPC5442-5G APOSPC5442-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116002
CAS-Nummer: 886501-09-3