5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5436-1G PC5436-250MG
APOSPC5436-1GEA 436 CHF
APOSPC5436-1G APOSPC5436-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide
Formel: C₇H₆F₃NO₂
MW: 193,123 g/mol
Melting Pt: 120…123 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276988
CAS-Nummer: 175276-68-3