Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Octafluorotetrahydrofuran
PC5424-100G PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA 690 CHF
APOSPC5424-100G APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Formel: C₄F₈O
MW: 216,029 g/mol
Siedepunkt: –0.8 °C
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00465561
CAS-Nummer: 773-14-8
UN: 3163
ADR: 2.2,