5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC54126-1G
PC54126-250MG
PC54126-5G
APOSPC54126-1GEA
95.8
CHF
APOSPC54126-1G
APOSPC54126-250MG
APOSPC54126-5G
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene 99%
5-Bromo-1-chloro-2,3-difluorobenzene
Formel:
C₆H₂BrClF₂ MW: 227,434 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11845915 CAS-Nummer: 1060813-07-1 |