(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540099-100G
PC540099-25G
APOSPC540099-100GEA
522
CHF
APOSPC540099-100G
APOSPC540099-25G
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 98%
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Formel:
C₁₃H₇ClFIO MW: 360,55 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22665920 CAS-Nummer: 915095-86-2 |