2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540079-100MG PC540079-250MG PC540079-1G
APOSPC540079-100MGEA 156 CHF
APOSPC540079-100MG APOSPC540079-250MG APOSPC540079-1G
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
Formel: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,102 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22414499
CAS-Nummer: 1211539-82-0