2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine > 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC540006-1G PC540006-250MG
APOSPC540006-1GEA 262 CHF
APOSPC540006-1G APOSPC540006-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine > 95%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxy-phenylamine
Formel: C₇H₇ClFNO
MW: 175,588 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20696563
CAS-Nummer: 98404-04-7