3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC5389-10G
PC5389-1G
PC5389-5G
APOSPC5389-10GEA
600
CHF
APOSPC5389-10G
APOSPC5389-1G
APOSPC5389-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃OS MW: 206,185 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00236335 CAS-Nummer: 51748-27-7 |