2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5374-1G
APOSPC5374-1GEA
71.5
CHF
APOSPC5374-1G
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂BrF₄N MW: 243,984 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226611 CAS-Nummer: 1159512-38-5 |