4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC53689-1G
PC53689-250MG
PC53689-5G
APOSPC53689-1GEA
325
CHF
APOSPC53689-1G
APOSPC53689-250MG
APOSPC53689-5G
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₈H₈BFO₄ MW: 197,956 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32220289 CAS-Nummer: 1146614-45-0 |