2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5365-1G
PC5365-250MG
APOSPC5365-1GEA
415
CHF
APOSPC5365-1G
APOSPC5365-250MG
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂Br₂F₃N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226614 CAS-Nummer: 1159512-35-2 |