Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53622-25G PC53622-5G
APOSPC53622-25GEA 99.6 CHF
APOSPC53622-25G APOSPC53622-5G
Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate 95%
Methyl 4,5-difluoro-2-nitro-benzoate
Formel: C₈H₅F₂NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11042825
CAS-Nummer: 1015433-96-1