Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-chloro-4,5-difluorobenzoate
PC53616-1G
PC53616-5G
APOSPC53616-1GEA
50.6
CHF
APOSPC53616-1G
APOSPC53616-5G
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate 95%
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate
Formel:
C₈H₅ClF₂O₂ MW: 206.574 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14698002 CAS-Nummer: 1214344-87-2 |