Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53610-1G PC53610-250MG PC53610-5G
APOSPC53610-1GEA 312 CHF
APOSPC53610-1G APOSPC53610-250MG APOSPC53610-5G
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate
Formel: C₈H₄Cl₂FNO₄
MW: 268,026 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12172978
CAS-Nummer: 1153285-12-1