Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53609-1G
PC53609-250MG
PC53609-5G
APOSPC53609-1GEA
201
CHF
APOSPC53609-1G
APOSPC53609-250MG
APOSPC53609-5G
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate
Formel:
C₈H₅ClFNO₄ MW: 233.581 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12172989 CAS-Nummer: 1070893-15-0 |