Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53602-25G
PC53602-5G
APOSPC53602-25GEA
527
CHF
APOSPC53602-25G
APOSPC53602-5G
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel:
C₉H₈F₃NO₃ MW: 235,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15527567 CAS-Nummer: 457097-93-7 |