Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53601-1G PC53601-250MG
APOSPC53601-1GEA 784 CHF
APOSPC53601-1G APOSPC53601-250MG
Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆F₂N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31417710
CAS-Nummer: 2101196-06-7