Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53598-1G PC53598-250MG
APOSPC53598-1GEA 497 CHF
APOSPC53598-1G APOSPC53598-250MG
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate
Formel: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,029 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406866
CAS-Nummer: 1214375-18-4