1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53592-1G
PC53592-250MG
APOSPC53592-1GEA
126
CHF
APOSPC53592-1G
APOSPC53592-250MG
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formel:
C₉H₈BrFN₂O MW: 259,075 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24134033 CAS-Nummer: 1503577-74-9 |