1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53591-1G PC53591-250MG
APOSPC53591-1GEA 425 CHF
APOSPC53591-1G APOSPC53591-250MG
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₈BrFN₂O
MW: 259,075 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24133750
CAS-Nummer: 160132-29-6