1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
PC53588-1G PC53588-25G PC53588-5G
APOSPC53588-1GEA 26.2 CHF
APOSPC53588-1G APOSPC53588-25G APOSPC53588-5G
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene
Formel: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800685
CAS-Nummer: 200190-87-0