Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53586-1G
PC53586-250MG
APOSPC53586-1GEA
680
CHF
APOSPC53586-1G
APOSPC53586-250MG
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₇BrF₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31726336 CAS-Nummer: 2091157-39-8 |