Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53584-1G PC53584-250MG
APOSPC53584-1GEA 138 CHF
APOSPC53584-1G APOSPC53584-250MG
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(4-Chlorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Formel: C₁₀H₉ClF₂O₂
MW: 234,627 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11007726
CAS-Nummer: 130754-19-7