4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5358-1G PC5358-250MG
APOSPC5358-1GEA 436 CHF
APOSPC5358-1G APOSPC5358-250MG
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,523 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09870037
CAS-Nummer: 51422-01-6