3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53578-1G PC53578-250MG
APOSPC53578-1GEA 766 CHF
APOSPC53578-1G APOSPC53578-250MG
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄BrF₃INO
MW: 381,916 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28741480
CAS-Nummer: 1807261-59-1