1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53577-1G PC53577-250MG PC53577-5G
APOSPC53577-1GEA 688 CHF
APOSPC53577-1G APOSPC53577-250MG APOSPC53577-5G
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂BrF₃INO₃
MW: 411,899 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31710613
CAS-Nummer: 2366994-47-8