5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-1-chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC53575-1G
PC53575-250MG
PC53575-5G
APOSPC53575-1GEA
52.2
CHF
APOSPC53575-1G
APOSPC53575-250MG
APOSPC53575-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂BrClF₄ MW: 277,441 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09033157 CAS-Nummer: 914225-67-5 |