2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53564-1G
PC53564-250MG
APOSPC53564-1GEA
575
CHF
APOSPC53564-1G
APOSPC53564-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitrophenol
Formel:
C₇H₅BrFNO₃ MW: 250,022 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30729942 CAS-Nummer: 2055699-04-0 |