2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53561-1G
PC53561-250MG
PC53561-500MG
APOSPC53561-1GEA
1060
CHF
APOSPC53561-1G
APOSPC53561-250MG
APOSPC53561-500MG
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₆F₂N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18256527 CAS-Nummer: 1211523-68-0 |