3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53560-1G PC53560-250MG PC53560-5G
APOSPC53560-1GEA 126 CHF
APOSPC53560-1G APOSPC53560-250MG APOSPC53560-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Formel: C₇H₃BrF₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25976517
CAS-Nummer: 1447671-68-2