2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC53551-1G
PC53551-250MG
APOSPC53551-1GEA
811
CHF
APOSPC53551-1G
APOSPC53551-250MG
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃BrF₃NO MW: 241,993 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15478054 CAS-Nummer: 1211526-50-9 |