2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53550-1G PC53550-5G
APOSPC53550-1GEA 188 CHF
APOSPC53550-1G APOSPC53550-5G
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
MW: 247,008 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18396938
CAS-Nummer: 211943-27-0