2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC53548-1G PC53548-250MG
APOSPC53548-1GEA 479 CHF
APOSPC53548-1G APOSPC53548-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,628 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22196689
CAS-Nummer: 1235407-51-8
UN: 3265
ADR: 8,II