2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53542-1G PC53542-250MG
APOSPC53542-1GEA 243 CHF
APOSPC53542-1G APOSPC53542-250MG
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11193641
CAS-Nummer: 1028757-83-6