6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53540-250MG
PC53540-1G
APOSPC53540-250MGEA
226
CHF
APOSPC53540-250MG
APOSPC53540-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine 98%
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₃ClF₃N₃ MW: 197,546 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08436599 CAS-Nummer: 1480-66-6 |