Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Potassium trifluoro-[(2-fluorophenyl)methyl]boranuide, Potassium trifluoro[(2-fluorophenyl)methyl]boranuide
PC53537-1G
PC53537-5G
PC53537-250MG
APOSPC53537-1GEA
432
CHF
APOSPC53537-1G
APOSPC53537-5G
APOSPC53537-250MG
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 2-fluorobenzyl-trifluoroborate
Formel:
C₇H₆BF₄·K MW: 216,025 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09993122 CAS-Nummer: 1246073-48-2 |