2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53535-1G
PC53535-250MG
PC53535-100MG
APOSPC53535-1GEA
733
CHF
APOSPC53535-1G
APOSPC53535-250MG
APOSPC53535-100MG
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219,161 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00751556 CAS-Nummer: 14818-55-4 |