4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53524-1G
PC53524-250MG
PC53524-50MG
APOSPC53524-1GEA
637
CHF
APOSPC53524-1G
APOSPC53524-250MG
APOSPC53524-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₂FNO₂·ClH MW: 233,667 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29067351 CAS-Nummer: 1858241-03-8 |