4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53523-1G PC53523-250MG PC53523-50MG
APOSPC53523-1GEA 864 CHF
APOSPC53523-1G APOSPC53523-250MG APOSPC53523-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid methyl ester hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FNO₂·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30492328
CAS-Nummer: 2149591-12-6