1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53522-1G PC53522-250MG PC53522-100MG
APOSPC53522-1GEA 1470 CHF
APOSPC53522-1G APOSPC53522-250MG APOSPC53522-100MG
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
1-(4-Fluorophenyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
Formel: C₁₁H₁₇FN₂·2ClH
MW: 269,186 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30492327
CAS-Nummer: 2149602-34-4