(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535092-100MG PC535092-250MG
APOSPC535092-100MGEA 74.9 CHF
APOSPC535092-100MG APOSPC535092-250MG
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine
Formel: C₉H₉F₂NO
MW: 185,171 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374041
CAS-Nummer: 1213126-25-0