6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC535091-1G PC535091-250MG
APOSPC535091-1GEA 207 CHF
APOSPC535091-1G APOSPC535091-250MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine
Formel: C₇H₂BrF₃N₂O
MW: 267,003 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07375029
CAS-Nummer: 886373-24-6