2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53509-1G PC53509-250MG
APOSPC53509-1GEA 623 CHF
APOSPC53509-1G APOSPC53509-250MG
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄ClF₃INO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28753341
CAS-Nummer: 1805237-24-4