6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535084-250MG
PC535084-1G
APOSPC535084-250MGEA
119
CHF
APOSPC535084-250MG
APOSPC535084-1G
6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
6-Fluoro-2,2'-bipyridine
Formel:
C₁₀H₇FN₂ MW: 174,174 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22576117 CAS-Nummer: 1223063-81-7 |