7,8-Difluorochroman-4-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC535083-100MG
PC535083-250MG
PC535083-1G
APOSPC535083-100MGEA
69.6
CHF
APOSPC535083-100MG
APOSPC535083-250MG
APOSPC535083-1G
7,8-Difluorochroman-4-amine 95+%
7,8-Difluorochroman-4-amine
Formel:
C₉H₉F₂NO MW: 185,171 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07374042 CAS-Nummer: 886762-83-0 |