Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53508-1G
PC53508-250MG
PC53508-5G
APOSPC53508-1GEA
209
CHF
APOSPC53508-1G
APOSPC53508-250MG
APOSPC53508-5G
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formel:
C₉H₉FO₄S MW: 232,229 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27578943 CAS-Nummer: 1820716-37-7 |